Key Documents
548472
Sigma-Aldrich
Copper(I) telluride
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu2Te
Número CAS:
Peso molecular:
254.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
crystalline
cadeia de caracteres SMILES
[Cu][Te][Cu]