Documentos Principais
548286
Sigma-Aldrich
6-[(2-Hydroxyethyl)sulfonyl]benzoxazol-2-(3H)-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
243.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
207-210 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCS(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H9NO5S/c11-3-4-16(13,14)6-1-2-7-8(5-6)15-9(12)10-7/h1-2,5,11H,3-4H2,(H,10,12)
chave InChI
NLKFSULXKPSHMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)