Documentos Principais
548138
Sigma-Aldrich
Lithium perchlorate
anhydrous, beads, 99.99%
Sinônimo(s):
Lithium perchlorate (LiClO4 )
About This Item
Fórmula linear:
LiClO4
Número CAS:
Peso molecular:
106.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
anhydrous
Ensaio
99.99%
Formulário
beads
pf
236 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)