Key Documents
548057
Sigma-Aldrich
2-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H3(F)COH
Número CAS:
Peso molecular:
200.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
27-31 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(C=O)ccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-13-8-10(9-15)6-7-12(13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
chave InChI
BBFKVFLWRKZSPM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde is an oxygen-containing polycyclic aromatic hydrocarbon derivative (OPAH).
Aplicação
2-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde may be used as a starting material in the synthesis of (2-fluoro-1,1′-biphenyl-4-yl)acetic acid, a novel unsubstituted flurbiprofen (FLU) derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Piera Sozio et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(9), 10747-10767 (2013-09-06)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by irreversible and progressive loss of memory and cognition and profound neuronal loss. Current therapeutic strategies for the treatment of AD have been directed to a variety of targets with the aim of reversing or