Documentos Principais
547859
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
97%
About This Item
Fórmula linear:
[[(CH3)3Si]2N]3Er
Número CAS:
Peso molecular:
648.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
97%
pf
166-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([Er](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)