Key Documents
547794
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III)
97%
Sinônimo(s):
1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine neodymium(III) salt
About This Item
Fórmula linear:
Nd(N(Si(CH3)3)2)3
Número CAS:
Peso molecular:
625.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: neodymium
pf
156-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([Nd](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Nd/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
chave InChI
LWKIKGQVWYVALF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for synthesis of:
  • Imidophosphinate complexes of lanthanides
  • Neodymium methoxides containing thienyl substituents
  • Phenylene-bridged binuclear organolanthanide complexes
  • Near-infrared photoluminescent neodymium(III) complexes
Reagent for:
  • Rare-earth metal carboxylate-based catalysts
  • Regioselective C-H activation
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
36.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)