Documentos Principais
547212
Sigma-Aldrich
cis-7-Decenal
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH=CH(CH2)5CHO
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
143-145 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/CCCCCC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
chave InChI
UZFFFFWQKMPLAC-ARJAWSKDSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)