Documentos
547182
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyheptane
98%
Sinônimo(s):
Heptanal dimethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
160.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4105 (lit.)
pb
183 °C/760 mmHg (lit.)
densidade
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C9H20O2/c1-4-5-6-7-8-9(10-2)11-3/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
136.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.8 °C - closed cup