Documentos Principais
547174
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyhexane
98%
Sinônimo(s):
Hexanal dimethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
pb
163-164 °C (lit.)
densidade
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C8H18O2/c1-4-5-6-7-8(9-2)10-3/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
130.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)