Documentos Principais
546992
Sigma-Aldrich
Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
217.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]20/D −47°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
81-86 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-8(13)4-7(11)6-12/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
chave InChI
UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.