Documentos Principais
546623
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctyl-2,7-di-1-propynyl-9H-fluorene
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H46
Número CAS:
Peso molecular:
466.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
60-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)C#CC)C#CC
Aplicação
Precursor for conducting polymer.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)