Documentos Principais
546305
Sigma-Aldrich
6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
253.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
167-171 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)CC2
InChI
1S/C10H9BrN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(14)13-12-9/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
chave InChI
CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)