Documentos
545902
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenoxy)propionitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4O(CH2)2CN
Número CAS:
Peso molecular:
165.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
pb
274 °C (lit.)
densidade
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
chave InChI
MSQBUHCLFYFIGC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves