Key Documents
545767
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NOS
Número CAS:
Peso molecular:
179.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
36-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2sc(C)nc2c1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)