Documentos Principais
545589
Sigma-Aldrich
3-(Acetylthio)propionitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Acetylsulfanylpropionitrile
About This Item
Fórmula linear:
CH3COS(CH2)2CN
Número CAS:
Peso molecular:
129.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4930 (lit.)
p.e.
246-247 °C (lit.)
densidade
1.120 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCCC#N
InChI
1S/C5H7NOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2,4H2,1H3
chave InChI
BMBATCYWJILFCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Acetylthio)propionitrile may be used in the synthesis of ethyl S-acetyl 3-mercaptopropionthioimidate ester hydrochloride.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
F Dosio et al.
Bioconjugate chemistry, 9(3), 372-381 (1998-05-20)
Several immunotoxins (ITs) were synthesized by the attachment of clavin, a recombinant toxic protein derived from Aspergillus clavatus, to the monoclonal antibody Mgr6 that recognizes an epitope of the gp185(HER-2) extracellular domain expressed on breast and ovarian carcinoma cells. Conjugation