Documentos Principais
545538
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol acetate
97%
Sinônimo(s):
Acetylmercaptocyclopentane
About This Item
Fórmula linear:
C5H9SCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
195-196 °C (lit.)
densidade
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SC1CCCC1
InChI
1S/C7H12OS/c1-6(8)9-7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
LSEYTICQPCCBPJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)