Documentos Principais
54513
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxyethyl)thiazolium bromide
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8BrNOS
Número CAS:
Peso molecular:
210.09
Beilstein:
6246836
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
pf
147-149 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].OCC[n+]1ccsc1
Outras notas
Catalyst for the addition of aldehydes to α,β-unsaturated esters (Stetter-Michael-addition)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L. Novak et al.
Chemische Berichte, 117, 2939-2939 (1980)