Documentos Principais
545058
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) bromide hydrate
99.999%
About This Item
Fórmula linear:
NdBr3 · xH20
Número CAS:
Peso molecular:
383.95 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.999%
densidade
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Br[Nd](Br)Br
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)