Documentos Principais
544604
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-2-hexyne
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
286.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
composição
active oxygen content, 10 wt. %
t1/2
10 hr(125 °C)
densidade
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
chave InChI
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Free radical polymerization initiator.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)