Documentos Principais
544477
Sigma-Aldrich
1,6-Dimethoxyhexane
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2)6OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
182-183 °C (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCCCCCOC
InChI
1S/C8H18O2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
GZHQUHIMIVEQFV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Michael G Wade et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 89(1), 304-313 (2005-10-14)
Previous studies of the toxicity of candidate fuel additives identified severe testicular toxicity in animals exposed to 1,6-dimethoxyhexane (DMH). A series of studies were conducted to characterize the effects of DMH on spermatogenesis and to compare the effects of DMH