Documentos Principais
544426
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OC6H4C(O)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
288.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
82-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C20H16O2/c21-20(17-9-5-2-6-10-17)18-11-13-19(14-12-18)22-15-16-7-3-1-4-8-16/h1-14H,15H2
chave InChI
NMPNTBQOLRXPGK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Benzyloxybenzophenone is also known as [4-(benzyloxy)phenyl](phenyl)methanone. It reacts with propiophenone in the presence of a novel titanium reagent to form triphenylbutene isomers which shows uterotropic activity.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reductive condensation of 4-benzyloxybenzophenone and propiophenone, and the estrogenic activity of 1-benzyloxy-4-(1,2-diphenylbut-1-enyl) benzene.
Zolotareva VA, et al.
ChemInform, 21(50) (1990)