544329
7-Ethoxy-4-methylcoumarin
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 4-methylumbelliferyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
114-116 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-3-14-9-4-5-10-8(2)6-12(13)15-11(10)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
NKRISXMDKXBVRJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)