Documentos
543772
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-methylchromone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7FO2
Número CAS:
Peso molecular:
178.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
100-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C10H7FO2/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3
chave InChI
AAJQKJFTPTZHSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Fluoro-2-methylchromone, also known as 6-fluoro-2-methyl-4H-chromen-4-one, is a benzopyran derivative. It is a bicyclic heterocyclic system with potent anti-inflammatory property.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3