Documentos Principais
543675
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-fluorochromone
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H4BrFO2
Número CAS:
Peso molecular:
243.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
130-134 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2OC=C(Br)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrFO2/c10-7-4-13-8-2-1-5(11)3-6(8)9(7)12/h1-4H
chave InChI
KASZNDJKYQAXNZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)