Documentos Principais
543586
Sigma-Aldrich
7-Chloro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6ClNOS
Número CAS:
Peso molecular:
199.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
212-216 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2NC(=O)CSc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-4-8(11)10-6/h1-3H,4H2,(H,10,11)
chave InChI
JNPOLSNJHCFNCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
7-Chloro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one may be used as a starting material to synthesize 2H-1,4-benzothiazine-3(4H)-thione.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, benzodiazepine receptor binding, and anticonvulsant activity of 2, 3-dihydro-3-oxo-5H-pyrido [3, 4-b][1,4] benzothiazine-4-carbonitriles.
Chorvat RJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 26(6), 845-850 (1983)