Key Documents
543330
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromobenzyloxy)benzaldehyde
96%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
291.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
88-92 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-13-5-1-12(2-6-13)10-17-14-7-3-11(9-16)4-8-14/h1-9H,10H2
chave InChI
HGCGRPJQAXHMMI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)