Documentos Principais
543179
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-acetoxybenzoate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl acetylsalicylate
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(OCOCH3)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
p.e.
278-279 °C (lit.)
densidade
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-3-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)15-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
UYDSGXAKLVZWIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 2-acetoxybenzoate can be synthesized by reacting ethyl salicylate and acetic anhydride in the presence of zeolite Hβ.[1] It can also be obtained from the reaction between acetylsalicyloyl chloride (in pyridine) with ethanol.[2]
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and transdermal properties of acetylsalicylic acid and selected esters
Gerber M, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 310.1, 31-36 (2006)
Acetylation of aromatic ethers using acetic anhydride over solid acid catalysts in a solvent-free system. Scope of the reaction for substituted ethers
Smith K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 310.1, 1560-1564 (2003)