Key Documents
542652
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H2(Br)(Cl)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
274.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pf
27-30 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Cl)cc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
chave InChI
OVJCOPVKCCJSFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)