Documentos Principais
542636
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-difluorobenzoate
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 641,00
R$ 641,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 641,00
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 641,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
p.e.
203-204 °C (lit.)
densidade
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
chave InChI
QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 2,6-difluorobenzoate is a fluorinated aromatic ester. It can be synthesized from 2,6-difluorobenzoic acid via esterification with methanol.[1]
Aplicação
Methyl 2,6-difluorobenzoate may be used in the synthesis of 9-hydroxy-13-(2,6-difluorophenyl)-3H-dibenzo[b,i]xanthen-3-one[2] and 2,6-difluorobenzohydroxamic acid.[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
2, 6-Difluorobenzohydroxamic acid.
Meng XG and Shang XM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 62(2), o651-o652 (2006)
Conformational analysis. Part 25. The evaluation of molecular geometries by the lanthanide induced shift (LIS) technique.
Abraham RJ, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1973-1979 (1995)