Documentos Principais
542598
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2CHOC6H4I
Número CAS:
Peso molecular:
270.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
217-219 °C (lit.)
densidade
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)Oc1ccc(I)cc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)