Documentos Principais
542482
Sigma-Aldrich
2-Butoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H4OCH2CH2CH2CH3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
194.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
69-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-2-3-8-14-10-7-5-4-6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,2-3,8H2,1H3
chave InChI
NNZPYUBZXKOFHS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Contains varying amounts of anhydride.
Aplicação
  • Potentially pharmacologically and biologically active inhibitor of hormone-sensitive lipase
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)