Documentos Principais
54248
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane
technical, ≥94% (GC)
Sinônimo(s):
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyl iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4F7I
Número CAS:
Peso molecular:
323.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥94% (GC)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C5H4F7I/c6-3(7,1-2-13)4(8,9)5(10,11)12/h1-2H2
chave InChI
TZNRRNKRZXHADL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)