Documentos Principais
542474
Sigma-Aldrich
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Sinônimo(s):
4-(1-Methylethoxy)phenylboronic acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic acid, 4-Isopropyloxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
180.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
chave InChI
CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Contains varying amounts of anhydride
Aplicação
Reactant for:
  • Microwave-mediated click-chemistry synthesis of glyco-porphyrin derivatives with in vitro photo-cytotoxicity for application in photodynamic therapy
  • Palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reactions
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation reactions
  • Stereoselective rhodium-catalyzed arylation
  • Palladium acetate catalyzed C-glycosidation
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)