Documentos Principais
542393
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thienylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(4-Methylthien-3-yl)boronic acid, (4-Methylthiophen-3-yl)boronic acid, (4-Methylthiophen-3-yl)dihydroxyborane, 4-Methyl-3-thiopheneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7BO2S
Número CAS:
Peso molecular:
141.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pf
138-144 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cscc1B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-9-3-5(4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
chave InChI
LVPFZXKLROORIK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Selective sphingosine phosphate receptor antagonists
  • Biarylimidazole derivatives as H+/K+ ATPase inhibitors
  • Benzothienopyrimidinones as inhibitors of human protooncogene proviral insertion site in moloney murine leukemia virus kinases
Used in:
  • Synthesis of arene-functionalized fullerenes via rhodium-catalyzed hydroarylation
  • Suzuki cross-coupling reactions
Nota de análise
May contain up to 1 equivalent of water
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)