Documentos Principais
542199
Sigma-Aldrich
3-Biphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(3-Phenylphenyl)boronic acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1′-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
198.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pf
193-198 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H
chave InChI
GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor
Evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Reactant involved in:
  • Coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide
  • Direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)