Documentos Principais
541834
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorobenzylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
NH2C6H3(F)CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
140.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.57 (lit.)
p.e.
78-80 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidade
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1c(N)cccc1F
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)