Documentos Principais
541788
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-phenylethyl phosphonate
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5(CH2)2PO(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
242.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
125 °C/0.25 mmHg (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CCc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H19O3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3
chave InChI
WEXGRJPJMNUCMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of 1,3-diketones, β-keto esters, and β-keto phosphonates via 1,2-addition of carbanionic nucleophiles to cyclic vinylogous acyl triflates, followed by ring-opening fragmentation, Claisen condensation and carbon-carbon bond cleavage
  • Controlling the surface state emission in ultrasmall CdSe nanocrystals
  • Reactions with organoboranes for synthesis of organophosphorous compounds
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)