541281
Methaneseleninic acid
95%
Sinônimo(s):
Methylseleninic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
pf
128-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Se](O)=O
InChI
1S/CH4O2Se/c1-4(2)3/h1H3,(H,2,3)
chave InChI
UEQANLFPOFICBH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?