Documentos Principais
541230
Sigma-Aldrich
Iron(II) molybdate
Sinônimo(s):
Iron molybdate (FeMoO4 )
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
FeMoO4
Número CAS:
Peso molecular:
215.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
for analytical purposes
Formulário
powder
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Fe++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
chave InChI
QQOCLJJWXLOEJE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)