Ensaio
97%
pf
62-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Sc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
chave InChI
WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)