Documentos Principais
540684
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dichlorobenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
205.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.557 (lit.)
p.e.
239 °C (lit.)
densidade
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
chave InChI
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 2,4-dichlorobenzoate is a halogenated aromatic ester. It can be synthesized from 2,4-dichlorobenzoic acid.[1]
Aplicação
Methyl 2,4-dichlorobenzoate may be used in the synthesis of 2,4-dichloro­benzohydroxamic acid.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
2, 4-Dichlorobenzohydroxamic acid.
Shang XM, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(6), o1961-o1962 (2005)