Documentos Principais
540544
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrinepropionamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19NO2
Número CAS:
Peso molecular:
221.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +104°, c = 1 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
114-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-12(15)14(3)10(2)13(16)11-8-6-5-7-9-11/h5-10,13,16H,4H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
chave InChI
NOUIRZGGWSLLAJ-GXFFZTMASA-N
Aplicação
Enolates of (1R,2R)-(–)- and (1S,2S)-(+)-pseudoephedrinepropionamide are substrates for diastereoselective alkylation reactions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Meyers, A. G. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6496-6496 (1997)