Documentos Principais
540536
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-Pseudoephedrine-(R)-2-methylhydrocinnamamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H25NO2
Número CAS:
Peso molecular:
311.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +16°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
136-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2/c1-15(14-17-10-6-4-7-11-17)20(23)21(3)16(2)19(22)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,15-16,19,22H,14H2,1-3H3/t15-,16+,19-/m1/s1
chave InChI
YBSOZNKAYZZSLZ-JTDSTZFVSA-N
Informações legais
Licensed under U.S. Patent 5 488 131
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)