Documentos Principais
540420
Sigma-Aldrich
[(1E)-1-Methoxy-2-nitrovinyl]methylamine
95%
About This Item
Fórmula linear:
O2NCH=C(OCH3)NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
132.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
116-120 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN\C(OC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
ISROKTUWQRVBQO-ONEGZZNKSA-N
Atenção
Refrigerate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)