Documentos
540390
Sigma-Aldrich
(3,4-Dihydro-1-naphthyloxy)trimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18OSi
Número CAS:
Peso molecular:
218.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5287 (lit.)
pb
63-65 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCc2ccccc12
InChI
1S/C13H18OSi/c1-15(2,3)14-13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-5,7,9-10H,6,8H2,1-3H3
chave InChI
CAUIWDWUUCGKBV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(3,4-Dihydro-1-naphthyloxy)trimethylsilane (3,4-dihydronaphthalen-1-yloxy(trimethyl)silane) is a protected phenol. Its IR spectral analysis suggests νmax (DCM) = 1638cm-1.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
William J Kerr et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (47)(47), 5049-5051 (2007-12-01)
Bismesitylmagnesium has been established as an accessible, practical, convenient, and non-nucleophilic carbon-centred base reagent for efficient access to silyl enol ethers from a series of ketone substrates at readily utilisable temperatures.