Documentos Principais
540153
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-O-(t-butyldimethylsilyl)-L-serine methyl ester
97%
Sinônimo(s):
(S)-2-Dibenzylamino-3-(t-butyldimethylsilyloxypropionic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[N(CH2C6H5)2]CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
413.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −53°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.5160 (lit.)
densidade
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)