Key Documents
540137
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
259.24
Beilstein:
4704456
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +22°, c = 2 in chloroform
pf
64-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Informações legais
Manufactured under license by Rhodia Pharma Solutions, using Jacobsen HKR technology
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)