Key Documents
539953
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-L-serine methyl ester
97%
Sinônimo(s):
(S)-2-Dibenzylamino-3-hydroxypropionicacid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(CO2CH3)N(CH2C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
299.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]24/D −110°, c = 1% in methanol
índice de refração
n20/D 1.5550 (lit.)
densidade
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO3/c1-22-18(21)17(14-20)19(12-15-8-4-2-5-9-15)13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17,20H,12-14H2,1H3/t17-/m0/s1
chave InChI
VAAGDABRDJFHHK-KRWDZBQOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)