Documentos Principais
539902
Sigma-Aldrich
5-[3,4-(Dimethoxy)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3C6H7O2
Número CAS:
Peso molecular:
248.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
166-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H16O4/c1-17-13-4-3-9(7-14(13)18-2)10-5-11(15)8-12(16)6-10/h3-4,7,10H,5-6,8H2,1-2H3
chave InChI
IRKIDJHFWYGNFG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)