Documentos Principais
539414
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethoxyethyl)adipate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(-CH2CH2CO2CH2CH2OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
290.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4410 (lit.)
p.e.
164-166 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCC
InChI
1S/C14H26O6/c1-3-17-9-11-19-13(15)7-5-6-8-14(16)20-12-10-18-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
NJEMMCIKSMMBDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)